Learn More
BD BBL™ Dehydrated Culture Media: Soy Agar with Lecithin and Polysorbate 80
Click to view available options
Quantità:
5 lb.
Tipo di imballaggio:
Pail
Dimensione della confezione:
22.30kg
Descrizione
Detection of microorganisms on surfaces sanitized with quaternary ammonium compounds
Certifications
CE, CCAM
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CCAM |
| Forma | Dehydrated |
| Tipo di media | Soy Agar with Lecithin and Polysorbate 80 |
| Product Type | Agar |
| Formulazione | Pancreatic digest of Casein 15g/L, Papaic digest of Soybean Meal 5g/L, Sodium Chloride 5g/L, Lecithin 0.7g/mL, Polysorbate 80 5g/L, Agar 15g/L |
| Da utilizzare con (applicazione) | Detection and enumeration of microorganisms present on surfaces of sanitary importance |
| Tipo di imballaggio | Pail |
| Quantità | 5 lb. |