Learn More
Brady™ BBP™ Pre-Printed Right-To-Know Chemical Labels with NFPA Diamonds with text ares
Codice prodotto. 11767334
Click to view available options
Dimensions (LxW):
2.25 x 2.25 in.)
4 x 2.25 in.
4 x 4 in.)
6.25 x 4 in.
Quantità:
170/Pk.
240/Pk.
365/Pk.
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11767334
Marca: Brady™ 142041
Allows printer to produce five-color chemical labels in a single print pass
  • Indoor/outdoor-grade vinyl film with permanent adhesive
  • Material withstands exposure to moisture, chemicals and handling
  • Available in multiple sizes and formats
  • Service Temp.: -40° to +82°C (-40° to +180°F)
  • Application Temp.: 18° to 82°C (0° to 180°F)
  • Outdoor Durability: 8 to 10 years
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS 2002/95/EC
Descrizione Pre-Printed Right-To-Know Chemical Labels for BBP3x Printers
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent, Pressure-sensitive
Colore Red, Yellow, Blue, White
Finitura Gloss
Formato Label
Materiale Vinyl
Testo di visualizzazione NFPA Diamond With Text Area
Da utilizzare con (applicazione) For quickly creating NFPA and color bar labels, allows printer to produce 5-color chemical labels in a single print pass, Indoor/outdoor grade material withstands exposure to moisture, chemicals and handling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers
Brillantezza 60 to 50 Gardner Units
Etichette per riga 1
Durata della vita 8 to 10 Years
Quantità 365/Pk.
Dimensioni (sistema imperiale) 2.25 in. H x 2.25 in. W
Dimensioni (sistema metrico) 57.2 mm H x 57.2 mm W
Tipo di software Brady Workstation, LabelMark, MarkWare
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40 to 180°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +82°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 2.25 x 2.25 in.)
Larghezza (sistema imperiale) 2.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 57 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.25 in.
Altezza (sistema metrico) 5.71 cm
Alternate Part Number B30-244-595-NFPA