Learn More
Velp Scientifica™ SER 148 Series Semi-Automatic Solvent Extractor
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-8015286 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
3 positions, 500 w
6 positions, 950 w
Lunghezza (sistema metrico):
480 mm
700 mm
Larghezza (sistema metrico):
480 mm
700 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10536243
Marca: Velp Scientifica™ F30300242
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Operates according to the Randall technique in determining the content of soluble products. Velp Scientifica™ SER 148 Series Semi-Automatic Solvent Extractor can be used to separate a substance from solid and semi-solid samples using immersion, washing and solvent recovery.
  • Beats Ordinary Soxhlet Extractor
  • Up to 5 times faster than traditional soxhlet (hot solvent vs. cold solvent)
  • Low solvent consumption (up to 75%)
  • Limited cost per analysis
  • Convenience & Choice
  • Select from 29 on-board empty programs
  • Two models available to match sample load
  • SER 148/3, a 3-position solvent extraction system
  • SER 148/6, a 6-position solvent extraction system
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 to 100 mL
Descrizione 6 positions, 950 w
Materiale Stainless Steel
Quantità 1 Ea.
Altezza (sistema metrico) 620 mm
Lunghezza (sistema metrico) 700 mm
Larghezza (sistema metrico) 700 mm
Peso (sistema metrico) 40 kg