Learn More
Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyester Tapes - Brown
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale) nastro:
0.5 in.
1.125 in.
2.25 in.
4 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Descrizione
- Applied to very smooth surfaces
- Ideal for mounting to rigid panels
Specifica
Specifica
| Descrizione | Compatible surface: Smooth |
| Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
| Colore | Brown |
| Finitura | Gloss |
| Formato | Cartridge |
| Materiale | Polyester (B-569) |
| Product Type | BBP31 Hi-Performance Polyester Tape |
| Da utilizzare con (applicazione) | Marking stainless steel pipes |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37 printers |
| Etichette per riga | 1 |
| Vedi altri risultati |