Learn More
Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyester Tapes - Purple
Codice prodotto. 11786425
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale) nastro:
0.5 in.
1.125 in.
2.25 in.
4 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11786425
Marca: Brady™ 117971
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For labelling stainless steel and smooth surfaces. Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyester Tapes are made of B-569 polyester and are ideal for application to very smooth surfaces or rigid panels.
  • Applied to very smooth surfaces
  • Ideal for mounting to rigid panels
Specifica
Descrizione Compatible surface: Smooth
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore Purple
Finitura Gloss
Formato Cartridge
Materiale Polyester (B-569)
Product Type BBP31 Hi-Performance Polyester Tape
Da utilizzare con (applicazione) Marking stainless steel pipes
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37 printers
Etichette per riga 1
Quantità 1 Ea.
Tipo di software Brady Workstation, LabelMark, MarkWare
Temperature Range (Metric) -40°C to +100°C
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Spessore (sistema metrico) 0.076 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 100 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 30.40 m
Larghezza (sistema metrico) 29 mm
Larghezza (sistema imperiale) nastro 1.125 in.
Alternate Part Number B30C-1125-569-PL