Learn More
Brady™ BBP31 Sign and Label Printer
Codice prodotto. 11781096
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTY
QWERTZ
Tipo di software:
Brady Workstation, MarkWare, Windows based driver for 3rd party software use
MarkWare
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11781096
Marca: Brady™ 710738
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Product Type Sign and Label Printer
Tipo di display Intuitive Touchscreen
Print Technology Trasferimento termico
Lunghezza (sistema metrico) 225.00 mm
Larghezza (sistema metrico) 305 mm
Altezza (sistema metrico) 225 mm
Profondità (sistema metrico) 280.00 mm
Dimensioni (L x P) 101 mm
Dimensioni (L x P x A) 225 x 305 x 225 mm
Capacità colore Monochrome
Memoria 50 MB internal memory
Modello BBP31
Velocità di stampa 76 mm/sec.
Risoluzione 300 dpi
Tipo di software Brady Workstation, MarkWare, Windows based driver for 3rd party software use
Tipi di connettore USB
Temperature Range (Metric) 10°C to 40°C
Peso (sistema metrico) 6.5 kg
Certificazione/Conformità UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM (Australia / New Zealand), EAC (Russia, Belarus and Kazakhstan), CCC (China), and China RoHS
Da utilizzare con (applicazione) Pipe markers, Arc flash labels, RTK chemical labels
Quantità 1 Ea.
Warranty 1 Year
Dettagli alimentazione 220 V
Keyboard Type QWERTZ