Learn More
BCAR1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2D11C10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | BCAR1 |
|---|---|
| Clone | 2D11C10 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16869735
|
Proteintech
67215-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16859735
|
Proteintech
67215-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The BCAR1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human BCAR1. This antibody recognizes human antigen. The BCAR1 antibody has been validated for the following applications: FC, IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Specifica
| BCAR1 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 9564 | |
| Primary |
| 2D11C10 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| IgG2a |