missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ BCL2L10 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Research Category | Apoptosis |
| Bersaglio | BCL2L10 |
| Sinonimo | Apoptosis regulator Bcl-B, apoptotic protein NrH, bcl2-L-10, BCL2-like 10 (apoptosis facilitator), bcl-2-like protein 10, BCLB, BCL-B, Boo, Diva, MGC129810, MGC129811 |
| Simbolo del gene | BCL2L10 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto