Learn More
Berkshire™ BCR™ Telescoping Aluminum Handle
Shop All Berkshire Products
Click to view available options
Autoclavabile:
Sterilizzabile in autoclave
Unit Size:
Pezzo
Description
- Telescopic handles available
- Anodized aluminum; lightweight and strong
- Autoclavable
- Telescopic handle extends from 37-71 in. /95-180 cm
Specifications
Specifications
| Colore | Gray |
| Lunghezza (sistema metrico) | 95 to 180 cm |
| Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
| Quantità | 1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | ISO Class 3 to 7 |
| Materiale | Aluminum |