Learn More
Tocris Bioscience™ BD 1047 dihydrobromide
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30001398
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 30001398
Marca: Tocris Bioscience™ 0956/10
σ1 selective antagonist
σ1 receptor antagonist, exhibiting a similar binding profile to that of BD 1063 (Cat. No. 0883) but with higher affinity (approximately 10-fold) at both σ1 and σ2 sites.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 138356-20-4
Formula molecolare C13H20Cl2N2
Specifica
Materiale o nome chimico BD 1047 dihydrobromide
Quantità 10 mg
Peso formulazione 437.04
Purezza >99%
Peso molecolare 275.217