Learn More
BD Annexin V-PE
Serves as a sensitive probe for flow cytometric analysis of cells that are undergoing apoptosis
Marca:  BD 556421
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.99000kg
Codice prodotto. 10092374
  • 896.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-06-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Format: PE
Flow Cytometry
Specifica
Specifica
200 Tests
5 μL
4°C
Liquid
Aqueous Buffered solution containing BSA and ≤0.09% Sodium Azide
Flow Cytometry