Learn More
BD Annexin V-PE
Codice prodotto. p-4340664
Click to view available options
Quantità:
100 Tests
200 Tests
25 Tests
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12860460
Marca: BD 556422
Serves as a sensitive probe for flow cytometric analysis of cells that are undergoing apoptosis
  • Format: PE
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 100 Tests
Volume del campione 5 μL
Tampone di conservazione Aqueous Buffered solution containing 0.2% BSA and 0.09% Sodium Azide
Content And Storage 4°C
Da utilizzare con (applicazione) Flow Cytometry
Forma Liquid