Learn More
BD Terreno di coltura disidratato Bacto™: Brodo Todd Hewitt
Codice prodotto. 11708962
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
10 kg
Tipo di imballaggio:
Bottiglia
Pail
Da utilizzare con (applicazione):
Hemolytic Streptococci growth
Isolamento di streptococchi beta-emolitici
Forma:
Dehydrated
Disidratato
Dimensione della confezione:
10kg
2kg
500g
Codice prodotto. 11708962
Marca: BD 249240
Edge
For cultivation of group A streptococci, pathogenic microorganisms or as a blood culture medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO/DIS, 11014
Content And Storage <30 °C
Forma Disidratato
Tipo di media Brodo Todd Hewitt
Product Type Microbiology Media
Formulazione Infusione di cuore da 500 g 3.1 g/l, neopeptone 20 g/l, destrosio 2 g/l, cloruro di sodio 2 g/l, fosfato bisodico 0.4 g/l, carbonato di sodio 2.5 g/l
Da utilizzare con (applicazione) Isolamento di streptococchi beta-emolitici
Tipo di imballaggio Bottiglia
Quantità 500 g