Learn More
BD Terreno di coltura disidratato Bacto™: Brodo Todd Hewitt
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
10 kg
Tipo di imballaggio:
Bottiglia
Pail
Da utilizzare con (applicazione):
Hemolytic Streptococci growth
Isolamento di streptococchi beta-emolitici
Forma:
Dehydrated
Disidratato
Dimensione della confezione:
10kg
2kg
500g
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Refrigerate |
| Forma | Dehydrated |
| Tipo di media | Todd Hewitt Broth |
| Product Type | Microbiology Media |
| Formulazione | Heart, infusion 3.1g/L, Neopeptone 20g/L, Dextrose 2g/L, Sodium Chloride 2g/L, Disodium Phosphate 0.4g/L, Sodium Carbonate 2.5g/L |
| Da utilizzare con (applicazione) | Hemolytic Streptococci growth |
| Tipo di imballaggio | Pail |
| Quantità | 2 kg |