Learn More
BD Terreno di coltura disidratato Bacto™: Brodo Todd Hewitt
Codice prodotto. 11798952
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
10 kg
Tipo di imballaggio:
Bottiglia
Pail
Da utilizzare con (applicazione):
Hemolytic Streptococci growth
Isolamento di streptococchi beta-emolitici
Forma:
Dehydrated
Disidratato
Dimensione della confezione:
10kg
2kg
500g
Codice prodotto. 11798952
Marca: BD 249220
For cultivation of group A streptococci, pathogenic microorganisms or as a blood culture medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Refrigerate
Forma Dehydrated
Tipo di media Todd Hewitt Broth
Product Type Microbiology Media
Formulazione Heart, infusion 3.1g/L, Neopeptone 20g/L, Dextrose 2g/L, Sodium Chloride 2g/L, Disodium Phosphate 0.4g/L, Sodium Carbonate 2.5g/L
Da utilizzare con (applicazione) Hemolytic Streptococci growth
Tipo di imballaggio Pail
Quantità 10 kg