Learn More
BD Terreno di coltura disidratato Bacto™: Brodo Todd Hewitt
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
10 kg
Tipo di imballaggio:
Bottiglia
Pail
Da utilizzare con (applicazione):
Hemolytic Streptococci growth
Isolamento di streptococchi beta-emolitici
Forma:
Dehydrated
Disidratato
Dimensione della confezione:
10kg
2kg
500g
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO/DIS, 11014 |
| Content And Storage | <30 °C |
| Forma | Disidratato |
| Tipo di media | Brodo Todd Hewitt |
| Product Type | Microbiology Media |
| Formulazione | Infusione di cuore da 500 g 3.1 g/l, neopeptone 20 g/l, destrosio 2 g/l, cloruro di sodio 2 g/l, fosfato bisodico 0.4 g/l, carbonato di sodio 2.5 g/l |
| Da utilizzare con (applicazione) | Isolamento di streptococchi beta-emolitici |
| Tipo di imballaggio | Bottiglia |
| Quantità | 500 g |