Learn More
BD BBL™/Difco™ Media Additives/Ingredients/Reagents: Oxgall
Click to view available options
:
Oxgall; BD Difco; 500g
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO/DIS, 11014 |
| Content And Storage | <30°C |
| Additivo | Oxgall |
| Forma | Powder |
| Da utilizzare con (applicazione) | Selection of Bile tolerant bacteria |
| Tipo di imballaggio | Bottle |
| Quantità | 500 g |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contiene: Oxgall