Learn More
BD BBL™/Difco™ Media Additives/Ingredients/Reagents: Saccharose
Click to view available options
:
Saccharose (Sucrose); BD Difco; 500g
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO/DIS, 11014 |
| Content And Storage | <30°C |
| Additivo | Saccharose |
| Forma | Powder |
| Da utilizzare con (applicazione) | Dehydrated culture media |
| Tipo di imballaggio | Bottle |
| Quantità | 500 g |