Learn More
BD Middlebrook OADC Enrichment BBL™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
10 x 20 ml
Tipo di imballaggio:
Bottle
Provetta
Dimensione della confezione:
200mL
500mL
Descrizione
- Dehydrated format
- Culture media
- DNR (Latex) free
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO/DIS, 11014 |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Additivo | Middlebrook OADC Enrichment |
| Forma | Viscous |
| Da utilizzare con (applicazione) | Dehydrated culture media |
| Tipo di imballaggio | Bottle |
| Quantità | 500 mL |