Learn More
BD BBL™ Sensi-Disc™ Antimicrobial Susceptibility Test Discs, Aztreonam8
Click to view available options
Quantità:
10 Pack
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- 6mm discs impregnated with accurately determined amounts of antibiotic or chemotherapeutic agents
- Are clearly marked on both sides with letters and numbers designating agent and drug content
Specifica
Specifica
| Agenti antimicrobici | Aztreonam8 |
| Concentrazione | 30 μg |
| Tipo di imballaggio | Disc |
| Quantità | 10 Pack |
For in vitro diagnostic use