Learn More
BD BBL™ Sensi-Disc™ Antimicrobial Susceptibility Test Discs, Ceftazidime/Clavulanic Acid
Codice prodotto. 17392441
Click to view available options
Quantità:
1 Pack
10 Pack
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 17392441
Marca: BD 231754
Used for semi-quantitative in vitro testing by agar disc diffusion test procedure of certain fastidious bacterial pathogens
  • 6mm discs impregnated with accurately determined amounts of antibiotic or chemotherapeutic agents
  • Are clearly marked on both sides with letters and numbers designating agent and drug content
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Agenti antimicrobici Ceftazidime, Clavulanic Acid
Concentrazione 10 μg
Tipo di imballaggio Disc
Quantità 10 Pack
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Disc Ceftazidime/Clavulanic 10 Ea
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ceftazidime
For in vitro diagnostic use