Learn More
BD BBL™ Sensi-Disc™ Antimicrobial Susceptibility Test Discs, Cephalothin28
Click to view available options
Quantità:
10 Pack
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- 6mm discs impregnated with accurately determined amounts of antibiotic or chemotherapeutic agents
- Are clearly marked on both sides with letters and numbers designating agent and drug content
Specifica
Specifica
| Agenti antimicrobici | Cephalothin28 |
| Concentrazione | 30 μg |
| Tipo di imballaggio | Disc |
| Quantità | 10 Pack |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Disc Cephalothin Cf-30 10 Ea
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Cefalotin sodium
For in vitro diagnostic use