Learn More
BD BBL™ Sensi-Disc™ Susceptibility Test Discs: Gentamicin
Click to view available options
Quantità:
10/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Discs containing certifiable agents are submitted to FDA for assay and certification before distribution Clearly marked on both sides with letters and numbers designating agent and concentration
Specifica
Specifica
| Agenti antimicrobici | Gentamicin |
| Concentrazione | 10 μg |
| Tipo di imballaggio | Disc |
| Quantità | 10/Pk. |