Learn More
BD BBL™ Sensi-Disc™ Susceptibility Test Discs: Sulfamethoxazole-Trimethoprim
Click to view available options
Concentrazione:
23.75 μg/1.25 μg
Quantità:
10/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Clearly marked on both sides with letters and numbers designating agent and concentration
Specifica
Specifica
| Agenti antimicrobici | Sulfamethoxazole, Trimethoprim |
| Concentrazione | 23.75 μg/1.25 μg |
| Tipo di imballaggio | Disc |
| Quantità | 10/Pk. |