Learn More
Cytiva BBL™ Taxo™ Carbohydrate Discs: Trehalose
Codice prodotto. 11939327
Click to view available options
Concentrazione:
20 mg
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11939327
Marca: Cytiva 231100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For identification based on carbohydrate fermentation patterns
  • 0.5 in. discs impregnated with approximately 20mg of carbohydrate per discs
  • Alternative to preparation and storage of carbohydrate solutions or media
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Agenti antimicrobici Trehalose (TR)
Concentrazione 20 mg
Tipo di imballaggio Disc
Quantità Each