Learn More
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human IL-2; Flex Set, Bead A4
Click to view available options
Quantità:
100 Tests
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Human IL-2; Standard; Human IL-2; PE Detection Reagent; Human IL-2; Capture Bead A4
Reactivity
- QC Testing: Human
- Testing in Development: Non-human Primate
Flow cytometry
Specifica
Specifica
| Antigene | IL-2 |
| Cross-reattività | Human |
| Include | Human IL-2, standard, Human IL-2, PE detection reagent, Human IL-2, capture bead A4 |
| Quantità | 100 Tests |
| Tipo di campione | Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant |
| Content And Storage | 4°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | Flow Cytometry |
| Product Type | Human IL-2 flex set (bead A4) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HU IL-2 CBA FLEX SET 100TST A4
- Attenzione
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one