Learn More
BD Dehydrated Media M17 Agar
Codice prodotto. 16273942
Click to view available options
:
500g
Codice prodotto. 16273942
Marca: BD 218571
For isolation of mesophilic lactic streptococci
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage <30°C
Forma Dehydrated
Product Type Agar
Formulazione Pancreatic digest of Casein 5g/L, Soy Peptone 5g/L, Beef extract 5g/L, Yeast extract 2.5g/L, Ascorbic Acid 0.5g/L, Magnesium Sulfate 0.25g/L, Disodium-beta-glycerophosphate 19g/L, Agar 11g/L
Da utilizzare con (applicazione) strains used in molecular microbiology procedures
Tipo di imballaggio Bottle
Quantità 500 g