Learn More
BD Difco™ Antimicrobic Vial P Polymyxin B
Click to view available options
:
Antimicrobic Vial P Polymyxin B; 10mL
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | AOAC, BAM, COMPF, ISO, USDA, ISO/DIS, 11014 |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Additivo | Antimicrobic vial P Polymyxin B |
| Forma | Dehydrated Solid |
| Da utilizzare con (applicazione) | Preparation of MYP Agar and SFP Agar base |
| Tipo di imballaggio | Vial |
| Quantità | 10 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Vial Polymyxin B Antimicrobic P
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P330-Sciacquare la bocca.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Polymyxin B, sulphate