Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Terreno antibiotico 1
Codice prodotto. 11732844
Click to view available options
:
Antibiotic Medium 1 (Penassay Seed Agar); 500g
Codice prodotto. 11732844
Marca: BD 226340
Per determinare la potenza dell'antibiotico mediante la tecnica del dosaggio microbiologico. Terreni di coltura disidratati  BD Difco™: l'Antibiotic Medium 1 fa parte di una vasta scelta di terreni disidratati.
  • Penassay Seed Agar per dosaggio microbiologico di antibiotici
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità AOAC, EP, USP
Content And Storage Da 2° a 8 °C
Forma Disidratato
Tipo di media Terreno antibiotico 1
Product Type Antibiotic Medium
Formulazione Estratto di carne 1.5 g/l, estratto di lievito 3 g/l, idrolizzato pancreatico di caseina 4 g/l, peptone 6 g/l, destrosio 1 g/l, agar 15 g/l
Da utilizzare con (applicazione) Penassay Seed Agar per dosaggio microbiologico di antibiotici
Tipo di imballaggio Flacone
Quantità 500 g