Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Terreno antibiotico 19
Click to view available options
:
Antibiotic Medium 19; 500g
Descrizione
- Terreno di coltura
- Disidratato
- Terreno antibiotico 19
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EP, USP |
| Content And Storage | <30 °C |
| Forma | Disidratato |
| Tipo di media | Terreno antibiotico 19 |
| Product Type | Antibiotic Medium |
| Formulazione | Estratto di carne 2.4 g/l, estratto di lievito 4.7 g/l, peptone 9.4 g/l, destrosio 10 g/l, cloruro di sodio 10 g/l, agar 23.5 g/l |
| Da utilizzare con (applicazione) | Dosaggio microbiologico di antibiotici |
| Tipo di imballaggio | Flacone |
| Quantità | 500 g |