Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Agar granulare
Codice prodotto. p-4886723
Click to view available options
Quantità:
500 g
2000 g
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Codice prodotto. 11718233
Marca: BD 214510
Edge
Per l'uso come agente solidificante per i terreni di coltura. Terreni di coltura disidratati BD Difco™: L'agar granulare è attentamente monitorato per risposta colturale, solubilità e temperatura di gelificazione.
Applications:
  • Solidifying agent for culture media
  • Granulated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO/DIS, 11014
Concentrazione 0.015
Additivo Agar
Forma Granuli disidratati
Da utilizzare con (applicazione) Usi batteriologici generici
Tipo di imballaggio Contenitore
Quantità 2000 g