Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: LB Agar, Lennox
Codice prodotto. 11778842
Click to view available options
:
LB Agar, Lennox; 500g
Codice prodotto. 11778842
Marca: BD 240110
Edge
For propagation and maintenance of E. coli for molecular biology. BD Difco™ Dehydrated Culture Media: LB Agar, Lennox is one of a selection of dehydrated media.
  • Contains 5g/L NaCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage <30 °C
Forma Disidratato
Tipo di media LB Agar
Product Type Agar
Formulazione Triptone 10 g/l, estratto di lievito 5 g/l, cloruro di sodio 5 g/l, agar 15 g/l
Da utilizzare con (applicazione) Propagazione e manutenzione di Escherichia coli per biologia molecolare
Tipo di imballaggio Flacone
Quantità 500 g