Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: LB Broth, Miller (Luria-Bertani)
Click to view available options
Quantità:
500 g
2000 g
Tipo di imballaggio:
Flacone
Secchio
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Beschreibung
- Contains 10g/L NaCl
- For propagation of E. coli
- Wide range of molecular biology applications
Spezifikation
Spezifikation
| Certificazione/Conformità | CCAM |
| Content And Storage | Refrigerato |
| Forma | Disidratato |
| Tipo di media | LB Broth, Miller |
| Product Type | Microbiology Media |
| Formulazione | Triptone 10 g/, estratto di lievito 5 g/l, cloruro di sodio 10 g/l |
| Da utilizzare con (applicazione) | Propagazione e manutenzione di Escherichia coli per biologia molecolare |
| Tipo di imballaggio | Secchio |
| Quantità | 2000 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur