Learn More
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Leptospira Medium Base EMJH
Click to view available options
:
Leptospira Medium Base EMJH; 500g
Descrizione
Applications:
For evaluation, maintenance, selective enrichment, differentiation, isolation, cultivation, detection, propagation of bacteria
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | SMWW |
| Content And Storage | Refrigerate |
| Forma | Dehydrated |
| Tipo di media | Leptospira Medium Base |
| Product Type | Microbiology Media |
| Formulazione | Disodium Phosphate 1g/L, Monopotassium Phosphate 0.3g/L, Sodium Chloride 1g/L, Ammonium Chloride 0.25g/L, Thiamine 5mg/L |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used with Leptospira enrichment EMJH to cultivate and maintain Leptospira |
| Tipo di imballaggio | Bottle |
| Quantità | 500 g |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contiene: ammonium chloride