Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: MacConkey Agar Base
Click to view available options
:
MacConkey Agar Base; 500g
Descrizione
- Format: Dehydrated
Order Info
Consultare il nostro sito web o il catalogo HealthCare di Fisher Scientific™ per informazioni sui prodotti.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2008, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP |
| Content And Storage | Refrigerato |
| Forma | Disidratato |
| Tipo di media | MacConkey Agar |
| Product Type | Agar |
| Formulazione | Digerito pancreatico di gelatina 3 g/l, peptoni (carne e caseina) 3 g/l, sali di bile 1.5 g/l, cloruro di sodio 5 g/l, agar 13.5 g/l, rosso neutro 0.03 g/l, cristalvioletto 1 mg/l |
| Da utilizzare con (applicazione) | Aggiunta di carboidrato per differenziazione di batteri coliformi in base alla reazione di fermentazione |
| Tipo di imballaggio | Flacone |
| Quantità | 500 g |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: bile salts