Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Marine Agar 2216
Codice prodotto. 11718183
Click to view available options
:
Marine Agar 2216; 500g
Codice prodotto. 11718183
Marca: BD 212185
Edge
Isolamento, coltura e conta dei batteri eterotrofi in acqua marina. Terreni di coltura disidratati   BD Difco™: L'agar marino 2216 fa parte di una vasta scelta di terreni disidratati.
  • Terreno di coltura
  • Disidratato
  • Agar marino 2216
Order Info
Consultare il nostro sito web o il catalogo HealthCare di Fisher Scientific™ per informazioni sui prodotti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage <30 °C
Forma Disidratato
Tipo di media Marine Agar 2216
Product Type Agar
Formulazione Peptone 5 g/l, estratto di lievito 1 g/l, citrato ferrico 0.1 g/l, cloruro di sodio 19.45 g/l, cloruro di magnesio 8.8 g/l, solfato di sodio 3.24 g/l, cloruro di calcio 1.8 g/l, cloruro di potassio 0.55 g/l, bicarbonato di sodio 0.16 g/l, bromuro di potassio 0.08 g/l, cloruro di stronzio 34 mg/l, acido borico 22 mg/l, silicato di sodio 4 mg/l, floruro di sodio 2.4 mg/l, nitrato di ammonio 1.6 mg/l, fosfato bisodico 8 mg/l, agar 15 g/l
Da utilizzare con (applicazione) Isolamento, coltivazione e conta dei batteri eterotrofi in acqua marina
Tipo di imballaggio Flacone
Quantità 500 g
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: calcium chloride