Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Agar Middlebrook 7H10
Click to view available options
:
Middlebrook 7H10 Agar; 500g
Descrizione
- Dehydrated
- Culture Media
- Middlebrook 7H10 Agar
Order Info
Consultare il nostro sito web o il catalogo HealthCare di Fisher Scientific™ per informazioni sui prodotti.
Certifications
ISO, 9000, EP
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO, 9000, EP |
| Content And Storage | <30 °C |
| Forma | Disidratato |
| Tipo di media | Agar Middlebrook 7H10 |
| Product Type | Agar |
| Formulazione | Solfato di ammonio 0.5 g/900 ml, fosfato monopotassico 1.5 g/l,/900 ml, fosfato bisodico 1.5 g/900 ml, citrato di sodio 0.4 g/900 ml, solfato di magnesio 25 mg/900 ml, cloruro di calcio 0.5 mg/900 ml, solfato di zinco 1 mg/900 ml, solfato di rame 1 mg/900 ml, acido L-glutammico (sale di sodio) 0.5 g/900 ml, citrato ferrico di ammonio 0.04 g/900 ml, cloridrato di piridossina 1 mg/900 ml, biotina 0.5 mg/900 ml, verde malachite 250 μg/900 ml, agar 15 g/900 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Isolamento di Escherichia coli 25922, Mycobacterium tuberculosis H37Ra 25177, Mycobacterium kansasii, gruppo I 12478, Mycobacterium scrofulaceum, gruppo II 19981, Mycobacterium intracellulare, gruppo III 13950, Mycobacterium fortuitum, gruppo IV 6841 |
| Tipo di imballaggio | Flacone |
| Quantità | 500 g |