Learn More
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Oatmeal Agar
Click to view available options
:
Oatmeal Agar; 500g
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE |
| Content And Storage | Refrigerate |
| Forma | Dehydrated |
| Tipo di media | Oatmeal Agar |
| Product Type | Agar |
| Formulazione | Oatmeal 60g/L, Agar 12.5g/L |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cultivation of fungi, particularly for macrospore formation |
| Tipo di imballaggio | Bottle |
| Quantità | 500 g |