Learn More
Gibco™ Difco™ TC Yeastolate, ultra-filtered (UF)
Codice prodotto. 16239951
Click to view available options
Quantità:
500 g
50 kg
Qualità di produzione:
UF
Packungsgröße:
500g
50kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16239951
Marke: Gibco™ 670079
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Enhance cell culture performance with Gibco™ Difco™ TC Yeastolate Ultra-Filtered (UF) Low Bioburden while also mitigating risk in bioprocessing methods.
Difco TC Yeastolate UF Low Bioburden is an animal origin-free and water-soluble extract of autolyzed yeast, enhanced for tissue culture (TC) applications. This product is a mixture of low molecular weight peptides, amino acids, carbohydrates (simple and complex), and vitamins. In addition to the performance-enhancing features of our TC yeastolate product, this offering can help reduce endotoxin and bioburden levels.
Difco TC Yeastolate, ultra-filtered (UF), is an animal origin-free (AOF) product derived from water-soluble portions of autolyzed yeast (Saccharomyces cerevisiae). This product is intended as a nutritional supplement for bacterial, insect, and mammalian cell culture.
Low bioburden
• Reducing bioburden levels limits the effects of potential interactions between the organisms and the peptone, which could impact product stability and performance
• May eliminate the need to remove higher levels of bioburden from incoming critical raw materials, therefore helping to improve the upstream bioproduction process
• Available in bioburden levels of ≤100–300 CFU
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Colore Beige
Content And Storage Storage conditions: 2°C to 25°C. Store in cool, dry conditions in well-sealed containers.
Culture Type Mammalian, Insect, Microbial
Forma Powder
Product Type TC Yeastolate
Formato Drum
Da utilizzare con (applicazione) Preparing bacterial, insect, and mammalian cell culture media
Qualità di produzione UF
Linea di prodotti Difco
Quantità 50 kg
Sorgente Animal origin-free, yeast
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt