Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Yeast Mold Broth
Codice prodotto. 11733473
Click to view available options
:
Yeast Mold (YM) Broth; 500g
Codice prodotto. 11733473
Marca: BD 271120
For cultivation of yeasts, molds and other aciduric microorganisms. BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Yeast Mold Broth is part of a large selection of dehydrated media.
  • Dehydrated
  • Culture Media
  • Yeast Mold Broth
Order Info
Prices are for units of one each unless otherwise specified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage <30 °C
Forma Disidratato
Tipo di media Yeast Mold Broth
Product Type Microbiology Media
Formulazione Estratto di lievito 3 g/l, estratto di malto 3 g/l, peptone 5 g/l, destrosio 10 g/l
Da utilizzare con (applicazione) Coltivazione di lieviti, muffe e altri microrganismi acidurici
Tipo di imballaggio Flacone
Quantità 500 g