Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Yeast Nitrogen Base (YNB) senza aminoacidi e solfato di ammonio
Click to view available options
Quantità:
100 g
10 kg
Tipo di imballaggio:
Flacone
Pail
Dimensione della confezione:
100g
10kg
Descrizione
Media with Yeast Nitrogen Base without Amino Acids and Ammonium Sulfate are included in many applications for the study of yeasts in molecular genetics. Yeasts are unicellular, eukaryotic, budding cells that are generally round-to-oval or elongate in shape. They multiply principally by the production of blastoconidia (buds). Yeast colonies are moist and creamy or glabrous to membranous in texture. Yeasts are considered opportunistic pathogens.
- Contains all essential nutrients and vitamins necessary for the cultivation of yeasts and a source of nitrogen and carbohydrate
- Lacks the amino acids histidine, methionine and tryptophan and ammonium sulfate
- Prepared according to Guenter’s modification of Wickerham’s Yeast Nitrogen Base formulation
- Displays a good cultural response to Kloeckera apiculata 9774 and Saccharomyces cerevisiae 9080
- pH (0.17% solution, 25°C): 4.5 ± 0.2
Order Info
Prices are for units of one each unless otherwise specified.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO/DIS, 11014 |
| Colore | Light yellowish-beige |
| Content And Storage | <30°C |
| Forma | Dehydrated Powder |
| Tipo di media | Yeast Nitrogen Base |
| Product Type | Microbiology Media |
| Formulazione | Approximate Formula per Liter:
|
| Da utilizzare con (applicazione) | For classifying Yeasts based on colonial characteristics and cell morphology |
| Tipo di imballaggio | Pail |
| Quantità | 10 kg |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Yeast Nitrogen Base w/o Amino Acids & Ammoni
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: calcium chloride