Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Brodo YPD
Per la propagazione e il mantenimento dei lieviti da utilizzare in biologia molecolare
296.00€ - 545.00€
Specifica
Colore | Beige |
---|---|
Content And Storage | <30 °C |
Forma | Disidratato |
Tipo di media | Brodo YPD |
Product Type | Microbiology Media |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di imballaggio | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di imballaggio | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11738882
|
BD
242810 |
Secchio | 2 kg |
545.00€
2kg |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10574579
|
BD
242820 |
Flacone | 500 g |
296.00€
500g |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
General methods in yeast genetics specify using yeast extract-peptone-dextrose (YPD) medium for cultivating Saccharomyces cerevisiae and other yeasts. Yeasts grow well on a minimal medium containing only dextrose and salts. The addition of protein and yeast cell extract hydrolysates allows faster growth so that during exponential or log-phase growth, the cells divide every 90 minutes.
- Peptone acts as a source of carbon, nitrogen, vitamins and minerals
- Yeast extract supplies B-complex vitamins, which stimulate bacterial growth
- Dextrose is the carbohydrate source
- pH (6.5% solution, 25°C): 6.5 ± 0.2
Order Info
Prices are for units of one each unless otherwise specified.
Specifica
Beige | |
Disidratato | |
Microbiology Media | |
Per la conservazione e la propagazione di lieviti nelle procedure di microbiologia molecolare |
<30 °C | |
Brodo YPD | |
Estratto di lievito 10 g/l, peptone 20 g/l, destrosio 20 g/l |