Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Glucosio/destrosio, anidro
Click to view available options
Quantità:
500 g
Tipo di imballaggio:
Flacone
Dimensione della confezione:
500g
Descrizione
D-Glucose is a simple sugar that circulates in the blood of animals as blood sugar, and is made in plants during photosynthesis. It is an important source of power for cellular respiration. Glucose is stored as as a starch in plants and as glycogen in animals.
- CAS: 50-99-7
- EC No.: 200-075-1
- Chemical formula: C6H12O6
- Molar mass: 180.16g/mol
- Synonym: Blood Sugar
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO/DIS, 11014 |
| Colore | Whitish |
| Content And Storage | <30 °C |
| Additivo | Glucosio/destrosio |
| Forma | Anidro |
| Da utilizzare con (applicazione) | Terreni di coltura per microbiologia |
| Tipo di imballaggio | Flacone |
| Quantità | 500 g |