Learn More
BD Contact slide Difco™ HYcheck™: Controllo disinfezione
Click to view available options
:
Disinfection Control; 10U
Descrizione
- Progettato per test ambientale
- A due lati, con Tryptic Soy e agar neutralizzante D/E
- La paletta incernierata si flette, in modo da facilitare il campionamento
Order Info
Dieci unità per confezione.
Specifica
Specifica
| Forma | In polvere |
| Manufacturing Origin | United States |
| Formulazione | Idrolizzato pancreatico di caseina 15 g/l, idrolizzato papaico di farina di soia 5 g/l, cloruro di sodio 5 g/l, agar 15 g/l, idrolizzato pancreatico di caseina 5 g/l, estratto di lievito 2.5 g/l, destrosio 10g/l, tioglicolato di sodio 1 g/l, tiosolfato di sodio 6 g/l, bisolfuro di sodio 2.5 g/l, |
| Da utilizzare con (applicazione) | Valutazione della contaminazione microbiologica di superfici o liquidi |
| Tipo di imballaggio | Vetrino |
| Quantità | 10 U |