Learn More
BD Contact slide Difco™ HYcheck™: Conta totale
Click to view available options
:
Hycheck Total Count; 10U
Descrizione
- Designed for environmental testing
- Double sided with Plate Count Agar and Plate Count Agar with TTC
- Hinged paddle bends for easy sampling
Order Info
Dieci unità per confezione.
Specifica
Specifica
| Colore | Ambra chiaro |
| Content And Storage | Da 2 ° a 8 °C |
| Forma | Solido |
| Manufacturing Origin | United States |
| Formulazione | Idrolizzato pancreatico di caseina 5 g/l, estratto di lievito 2.5 g/l, destrosio 1 g/l, agar 15 g/l |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la valutazione della contaminazione microbiologica di superfici o liquidi |
| Tipo di imballaggio | Vetrino |
| Quantità | 10 U |