Learn More
BD Contact slide Difco™ HYcheck™: Lieviti e muffe con TTC
Click to view available options
:
Yeasts and Molds with TTC
Descrizione
- Designed for environmental testing
- Double sided with Tryptic Soy Agar with 0.01% TTC and Rose Bengal Chloramphenicol Agar
- Hinged paddle bends for easy sampling
Order Info
Dieci unità per confezione.
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Da 2 ° a 8 °C |
| Forma | Solido |
| Manufacturing Origin | United States |
| Formulazione | Idrolizzato pancreatico di caseina 15 g/l, idrolizzato papaico di farina di soia 5 g/l, cloruro di sodio 5 g/l, agar 15 g/l, 0.01% TTC, idrolizzato papaico di farina di soia 5 g/l, destrosio 10 g/l, fosfato monopotassico 1 g/l, solfato di magnesio 0.5 g/l, rosa Bengala 0.05 g/l, agar 15 g/l, cloramfenicolo 0.05 g/l |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la valutazione della contaminazione microbiologica di superfici o liquidi |
| Tipo di imballaggio | Vetrino |
| Quantità | 10 U |