Learn More
BD Difco™ Shigella Poly Antisera
Codice prodotto. 11782894
Click to view available options
Quantità:
3 mL
Dimensione della confezione:
3mL
Codice prodotto. 11782894
Marca: BD 228381
Used in serologic identification of Shigella
  • Available in 3.0mL packaged vials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 2°C to 8°C
Forma Liquid
Product Type Antiserum
Da utilizzare con (applicazione) Used for serologic identification of Shigella
Quantità 3 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vial Alkalescens-Dispar Antiserum Poly
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium Azide