Learn More
BD Difco™ Vibrio cholerae Antisera
Codice prodotto. 11792784
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Microbiology Media
Dimensione della confezione:
3mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
11792784 Microbiology Media 3mL
11722794 Microbiology Media 3mL
11742794 Microbiology Media 3mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11792784 Fornitore BD N. del fornitore 224301
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Quick reactive Gold standard Vibrio cholerae Antisera
  • Product type: Antigens and Antisera
  • Groupings: U through Z Products
  • Sub type: Vibrio cholerae
  • Type: Antisera
  • Lyophilized, rehydrate to 3mL
  • Sufficient reagent for 20 slide tests
  • Available with 3 different antiserum types and O Antibodies
  • Shelf Life: 1095 days
Rabbit serum for slide agglutination test
Certifications
CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE Marked
Content And Storage Refrigerate, store at 2°C to 8°C
Product Type Microbiology Media
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • BD Difco Vibrio Cholerae Antiserum Inaba, 3 mL
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium azide