Learn More
BD Siringhe monouso con puntali Luer-Lok™
Unique integrated BD Luer-Lok™ tip syringe with clear barrel. BD Medical™ Disposable Syringes with Luer-Lok™ Tips are sterile and disposable.
120.00€
Specifica
Product Type | Siringa |
---|---|
Monouso | Sì |
Tipo di collegamento | Attacco Luer |
Sterilità | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10630694
|
BD
309628 |
1 ml |
120.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Unique integrated BD Luer-Lok™ tip syringe with clear barrel. BD Medical™ Disposable Syringes with Luer-Lok™ Tips are sterile and disposable.
- Sterile syringe for single use
- Without needle
- Clear barrel (polycarbonate or polypropylene) with bold scale markings
- Tapered plunger rod for ease of aspiration
- Positive plunger rod stop
- Added BD Luer-Lok™ thread for increased secure connection
- DNR (Latex) free
- Shelf life: 1825 days
Specifica
Siringa | |
Sì | |
Attacco Luer | |
Sì |