Learn More
BD Vetrini per reagenti DrySlide™
Codice prodotto. 11712994
Click to view available options
Quantità:
15 Pack
25 Pack
75 Pack
Confezione da 75
Tipo:
Indole Reagent
Nitrocefin Reagent
PYR Kit
Reagente ossidasi
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 25
pezzi 75
Codice prodotto. 11712994
Marca: BD 231748
Un metodo utile per eseguire analisi biochimiche e batteriologiche. I vetrini indipendenti e pronti per l'uso presentano un rivestimento in pellicola o carta impregnata di 35 mm, che funge da matrice di supporto per i reagenti utilizzati nei test microbiologici.
  • One-step procedure —no need for rehydrating
  • No thin paper strips to manipulate and no glass slides are involved
  • Each individual slide contains four reaction areas
  • DrySlide Indole is a 30-second, spot indole test that uses DMABA (5% p-dimethylaminobenzaldehyde) formulation to test for indole-producing bacteria
  • DrySlide Nitrocefin is a qualitative test to detect the presence of bacteria that produces β-lactamase and meets NCCLS guidelines; each slide contains a reagent cassette impregnated with nitrocefin
  • DrySlide Oxidase with each slide is film-coated with an oxidase reagent (N, N, N',N'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride) to test for the presence of cytochrome C oxidase activity in bacteria; a positive result produces a purple color within 20 seconds
  • DrySlide PYR Kit has L-pyrrolidonyl-β-naphthylamide that is used for the rapid presumptive identification of Group D Enterococci and Strep Group A; includes 15 slides and 15, 0.5mL crush ampules
Order Info
I vetrini sono confezionati singolarmente e forniti in comodi dispenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Indole Reagent
Quantità 75 Pack
Certificazione/Conformità CE
Da utilizzare con (applicazione) Used for determining the indole reaction of bacteria
Requisiti di stoccaggio 2° to 8°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • BD BBL DrySlide Indole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4-Dimethylaminobenzaldehyde